Merck
GF96895647
Polyoxymethylene - Copolymer
(acetal - copolymer POMC), rod, diam. 25 mm, L 1000 mm, yellow
別名:
OX307929
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥36,630
¥36,630
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥36,630
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥36,630
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 968-956-47
L
1000 mm
直径
25 mm
yellow
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)