Merck
GF95868365
炭素
foil, 150x150mm, thickness 0.125mm, rigid graphite, fine grain size, 99.95%
別名:
活性炭, 活性炭素
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥100,000
¥100,000
カートの在庫状況を確認する
Request a Bulk Order
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥100,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C
CAS番号:
分子量:
12.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141908
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥100,000
カートの在庫状況を確認する
Request a Bulk Order
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
蒸気圧
<0.1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.95%
フォーム
foil
自己発火温度
842 °F
メーカー/製品名
Goodfellow 958-683-65
抵抗性
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
サイズ×厚み
150 × 150 mm × 0.125 mm
mp
3550 °C (lit.)
SMILES記法
[C]
InChI
1S/C
InChI Key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M C Ledbetter et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 84(1), 85-88 (1987-01-01)
Cluster ions containing 50, 100, or 200 water molecules and one proton are accelerated to over 275 kV and impacted on thin carbon films on which tobacco mosaic virus has been dispersed. After bombardment the films are examined with a
Z oscillation of mean charges of energetic ions emerging from a carbon foil: Correlation with the shell structure of ions.
Shima et al.
Physical review. A, General physics, 39(8), 4316-4318 (1989-04-15)
Investigation of delta -electron emission in collisions of highly charged fast Ne projectiles with carbon-foil targets.
Schiwietz et al.
Physical review. B, Condensed matter, 41(10), 6262-6271 (1990-04-01)
Doubly differential secondary-electron yields following 8-MeV/u U68+- and 3.5-MeV/u U38+-ion impact on a thin carbon-foil target.
Schneider et al.
Physical review. A, Atomic, molecular, and optical physics, 47(5), 3945-3950 (1993-05-01)
I Dietrich et al.
Ultramicroscopy, 3(2), 185-189 (1978-01-01)
Radiation damage on a holey carbon foil was investigated in an electron microscope with a superconducting lens system, where the temperature of the specimen and its environment initially was 4 K. Due to an electron dose of 2 X 10(4)