Merck
GF95658216
銅-ベリリウム合金、Cu98Be2
foil, 90 x 150mm, 0.0065mm thickness, as rolled, not light tested (nlt)
別名:
CU070230
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥44,680
¥44,680
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥44,680
About This Item
UNSPSCコード:
31152304
NACRES:
NA.23
¥44,680
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
not light tested (nlt)
フォーム
foil (as rolled)
メーカー/製品名
Goodfellow 956-582-16
サイズ×厚み
90 mm × 150 mm × 0.0065 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)