Merck
GF95622420
ステンレススチール - AISI 304合金、FeCr18Ni10
500m wire, 0.05mm diameter, annealed
別名:
FE225110
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥64,910
¥64,910
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥64,910
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
¥64,910
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 956-224-20
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)