Merck
GF95236892
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 1m coil, 0.075mm thickness, annealed - condition a, precipitation hardenable
別名:
FE280300
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥87,280
¥87,280
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥87,280
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
¥87,280
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
annealed (condition a: precipitation hardenable)
foil (coil)
メーカー/製品名
Goodfellow 952-368-92
サイズ×厚み
1 m × 0.075 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)