Merck
GF94715736
Tantalum/Tungsten
foil, thickness 1.0 mm, Ta97.5%/W 2.5%, size 100 × 100 mm, temper as rolled
別名:
TA070500
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥223,300
¥223,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥223,300
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥223,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 947-157-36
サイズ
100 × 100 mm
厚さ
1.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)