Merck
GF94612585
Polyamide - Nylon 4, 6
(PA 4,6), rod, diam. 10 mm, L 1000 mm
別名:
AM347910
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥74,460
¥74,460
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥74,460
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥74,460
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 946-125-85
L
1000 mm
直径
10 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)