Merck
GF94458415
Titanium-palladium alloy, Ti99.85Pd0.15
foil, 300 x 300mm, 0.45mm thickness
別名:
TI260400
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥99,590
¥99,590
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥99,590
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥99,590
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 944-584-15
サイズ×厚み
300 mm × 300 mm × 0.45 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)