安全性情報
GF94447929
ポリスチレン
(PS), film, thickness 0.19 mm, L 5 m, clear clear
別名:
ST311190
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥51,510
¥51,510
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥51,510
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥51,510
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 944-479-29
L
5 m
厚さ
0.19 mm
clear clear
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF94447929-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)