Merck
GF94383591
Cobalt-chromium-iron-nickel-molybdenum-manganese alloy, Co40Cr20Fe15Ni15Mo7Mn2CBe
50m wire, 1.0mm diameter, hard
別名:
CO125160
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥144,700
¥144,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥144,700
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
¥144,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 943-835-91
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)