Merck
GF93853772
Alumina/Silica
fiber, tex number 205, Al2O3 80%/SiO2 20%, length 20 m, filament diameter 0.01mm
別名:
AJ615720
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥48,180
¥48,180
出荷予定日2025年5月22日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥48,180
About This Item
UNSPSCコード:
11181511
NACRES:
NA.23
¥48,180
出荷予定日2025年5月22日
バルクの問い合わせ
フォーム
fibers
メーカー/製品名
Goodfellow 938-537-72
L
20 m
直径
0.01 mm , filament diameter
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)