Merck
GF93573928
Nickel/Chromium
insulated wire, Ni80%/Cr20%, conductor diameter 0.30 mm, length 50 m, insulation thickness 0.030 mm
別名:
NI055892
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥205,800
¥205,800
カートの在庫状況を確認する
Request a Bulk Order
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥205,800
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥205,800
カートの在庫状況を確認する
Request a Bulk Order
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 935-739-28
L
50 m
直径
0.30 mm
絶縁体厚
0.030 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)