Merck
GF93251741
チタン-アルミニウム-バナジウム合金、Ti90Al6V4
powder, 450micron max. particle size, spherical powder, 200g
別名:
TI016010
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥121,100
¥121,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥121,100
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥121,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 932-517-41
重量
200 g
部分最大サイズ
450 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)