Merck
GF92734870
Manganese-nickel alloy, Mn88Ni12
foil, 50 x 50mm, 0.038mm thickness, as rolled, not light tested (nlt)
別名:
MN010215
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥201,300
¥201,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥201,300
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥201,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
not light tested (nlt)
フォーム
foil (as rolled)
メーカー/製品名
Goodfellow 927-348-70
サイズ×厚み
50 mm × 50 mm × 0.038 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)