Merck
GF92641114
Polypropylene
(PP), film, thickness 0.5 mm, L 10 m, condition copolymer
別名:
PP301440
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥88,680
¥88,680
出荷予定日2025年5月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥88,680
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥88,680
出荷予定日2025年5月30日
バルクの問い合わせ
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 926-411-14
L
10 m
厚さ
0.5 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)