Merck
GF92017087
Gold/Nickel
wire, 1.0 mm diameter, Au82%/Ni18%, length 0.2 m, temper annealed
別名:
AU055170
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥187,400
¥187,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥187,400
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥187,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 920-170-87
L
0.2 m
直径
1.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)