Merck
GF91693446
タンタル
washer, size m6, length 50 pcs, outside diameter 11.57 - 12.00mm
別名:
Ta
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥95,310
¥95,310
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥95,310
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ta
CAS番号:
分子量:
180.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
31161807
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥95,310
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
自己発火温度
572 °F
包装
pkg of 50
メーカー/製品名
Goodfellow 916-934-46
抵抗性
13.5 μΩ-cm, 20°C
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
密度
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES記法
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChI Key
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)