Merck
GF90530872
Polyphenylenesulfide - 20% Carbon Fiber Reinforced
(PPS - 20% CFR), granule, 3 mm nominal granule size, weight 100 g, black
別名:
SU356310
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥31,390
¥31,390
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥31,390
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥31,390
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
granular
メーカー/製品名
Goodfellow 905-308-72
重量
100 g
black
公称顆粒サイズ
3 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)