Merck
GF89827521
Monel®合金400、Ni65Cu33Fe2
foil, 300 x 300mm, 0.5mm thickness, annealed
別名:
NI110450
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥83,240
¥83,240
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥83,240
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
¥83,240
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
foil (annealed)
メーカー/製品名
Goodfellow 898-275-21
サイズ×厚み
300 mm × 300 mm × 0.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
Monelは、Special Metals Corporationの商標として登録されています。
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)