Merck
GF89584082
ニッケル-クロム合金、Ni80Cr20
10m insulated wire, 0.125mm conductor diameter, 0.008mm insulation thickness, polyimide insulation
別名:
NI055880
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥67,070
¥67,070
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥67,070
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥67,070
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
polyimide insulation
フォーム
wire (insulated)
メーカー/製品名
Goodfellow 895-840-82
L
10 m
コンダクタ直径
0.125 mm
絶縁体厚
0.008 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)