Merck
GF89579716
T2 - 熱電対合金、Ni95(Al+Mn+Si)5
foil, 0.2m coil, 100mm coil width, 0.25mm thickness, annealed
別名:
NI100260
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥59,440
¥59,440
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥59,440
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥59,440
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
annealed
foil (coil)
メーカー/製品名
Goodfellow 895-797-16
L × W ×厚み
0.2 m × 100 mm × 0.25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)