Merck
GF89425121
Polytetrafluoroethylene Filled With Glass
(PTFE 25% GF), sheet, thickness 3 mm, size 1000 × 1000 mm
別名:
FP323150
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥257,200
¥257,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥257,200
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥257,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 894-251-21
サイズ
1000 × 1000 mm
厚さ
3 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)