Merck
GF89420003
foil, thickness 0.250 mm, diameter 10 mm, purity 99.95%
別名:
AU000371
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Au
CAS番号:
分子量:
196.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141717
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.95%
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 894-200-03
抵抗性
2.05 μΩ-cm, 0°C
直径
10 mm
厚さ
0.250 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
密度
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Au]
InChI
1S/Au
InChI Key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
GF89420003-10EA:
GF89420003-20EA:
GF89420003-50EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)