Merck
GF89240766
Iron/Nickel/Boron
foil, thickness 0.025 mm, Fe40%/Ni38%/B 18%/Mo 4%, length 5 m, coil width 50 mm
別名:
FE830250
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥119,900
¥119,900
出荷予定日2025年4月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥119,900
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
¥119,900
出荷予定日2025年4月30日
バルクの問い合わせ
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 892-407-66
L
5 m
コイル幅
50 mm
厚さ
0.025 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)