Merck
GF88399513
Copper-silicon alloy, Cu85Si15
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 100g
別名:
CU176010
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥106,500
¥106,500
出荷予定日2025年4月29日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥106,500
About This Item
UNSPSCコード:
31152304
NACRES:
NA.23
¥106,500
出荷予定日2025年4月29日
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 883-995-13
重量
100 g
部分最大サイズ
150 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)