Merck
GF87242979
Copper/Beryllium
foil, thickness 0.1 mm, Cu98%/Be 2%, size 300 × 300 mm, temper half hard
別名:
CU070340
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
31152304
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 872-429-79
サイズ
300 × 300 mm
厚さ
0.1 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Dear sir, dear madam, please may I ask you how many plates is in 1 EA?
    1 回答
    1. This product is supplied as foil. The quantity of -1EA will equate to one sheet of foil that is 300 x 300 mm.