Merck
GF87135767
タングステン
bolt, size m5 x 30 mm, length 25 pcs, head style hexagonal
別名:
W
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥164,200
¥164,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥164,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
W
CAS番号:
分子量:
183.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
31161620
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥164,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
包装
pkg of 25
メーカー/製品名
Goodfellow 871-357-67
抵抗性
4.9 μΩ-cm, 20°C
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
密度
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[W]
InChI
1S/W
InChI Key
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)