Merck
GF86942694
スズ
foil, thickness 0.0005 mm, size 25 × 25 mm, purity 99.75%
別名:
SN000040
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Sn
CAS番号:
分子量:
118.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141745
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.75%
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 869-426-94
抵抗性
11 μΩ-cm, 20°C
サイズ
25 × 25 mm
厚さ
0.0005 mm
bp
2270 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
密度
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChI Key
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)