Merck
GF86256939
Silicon nitride
powder, 10 max. part. size (micron), weight 1000 g, condition alpha si3n4 (85% minimum)
別名:
SI686020
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥161,700
¥161,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥161,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
¥161,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥85%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 862-569-39
重量
1000 g
部分最大サイズ
10 (micron)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)