Merck
GF85572366
Iron/boron/silicon
wire, Fe77.5%/B 15%/Si 7.5%, 0.125 mm diameter, length 10 m, condition metallic glass
別名:
FE845100
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥56,870
¥56,870
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥56,870
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
¥56,870
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 855-723-66
L
10 m
直径
0.125 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)