Merck
GF85278178
Fecralloy - 鉄-クロム、Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
foil, 0.2m coil, 0.01mm thickness, as rolled
別名:
FE080205
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥137,000
¥137,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥137,000
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
¥137,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
foil (coil - as rolled)
メーカー/製品名
Goodfellow 852-781-78
サイズ×厚み
0.2 m × 0.01 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)