Merck
GF85002274
Silicone Elastomer
sheet, thickness 2 mm, size 100 × 150 mm, specification usp class vi
別名:
SI303201
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
フォーム
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 850-022-74
サイズ
100 × 150 mm
厚さ
2 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)