Merck
GF84668686
ガラス封着合金、Fe54Ni29Co17
foil, 75 x 75mm, 0.75mm thickness, annealed, light tight (lt)
別名:
FE040330
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
詳細
light tight (lt)
フォーム
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
メーカー/製品名
Goodfellow 846-686-86
サイズ×厚み
75 mm × 75 mm × 0.75 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)