Merck
GF84657707
Quartz - fused
rod, 20.0 mm diameter, length 1000 mm
別名:
SI617990
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥173,300
¥173,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥173,300
About This Item
UNSPSCコード:
11101503
NACRES:
NA.23
¥173,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 846-577-07
L
1000 mm
直径
20.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)