Merck
GF84647469
Polymethylpentene
TPX®, rod, diam. 25 mm, L 200 mm, natural
別名:
ME317925
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 846-474-69
L
200 mm
直径
25 mm
natural
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
GF39243393GF05424421GF18077799
Polymethylpentene TPX®, rod, diam. 25 mm, L 200 mm, natural
GF84647469
Polymethylpentene
Polymethylpentene TPX®, rod, diam. 20 mm, L 100 mm, natural
GF39243393
Polymethylpentene
Polymethylpentene TPX®, rod, diam. 20 mm, L 200 mm, natural
GF05424421
Polymethylpentene
Polymethylpentene TPX®, rod, diam. 24 mm, L 200 mm, colorless
GF18077799
Polymethylpentene
diam.
25 mm
diam.
20 mm
diam.
20 mm
diam.
24 mm
manufacturer/tradename
Goodfellow 846-474-69
manufacturer/tradename
Goodfellow 392-433-93
manufacturer/tradename
Goodfellow 054-244-21
manufacturer/tradename
Goodfellow 180-777-99
form
rod
form
rod
form
rod
form
rod
color
natural
color
natural
color
natural
color
colorless
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)