Merck
GF84360630
Stainless Steel - AISI 430 alloy, Fe81Cr17MnSiCSP
foil, 200 x 200mm, 2.0mm thickness, annealed
別名:
FF230400
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥55,500
¥55,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥55,500
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
¥55,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
foil (annealed)
メーカー/製品名
Goodfellow 843-606-30
サイズ×厚み
200 mm × 200 mm × 2.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)