Merck
GF84155508
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 2m coil, 25mm coil width, 0.15mm thickness, as rolled - condition c, precipitation hardenable
別名:
FE280321
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥62,800
¥62,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥62,800
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
¥62,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
as rolled - condition c (precipitation hardenable)
フォーム
foil (coil)
メーカー/製品名
Goodfellow 841-555-08
L × W ×厚み
2 m × 25 mm × 0.15 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)