Merck
GF84141952
Polymethylpentene
TPX®, film, thickness 0.09 mm, diam. 50 mm
別名:
ME311070
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 841-419-52
直径
50 mm
厚さ
0.09 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)