Merck
GF84058814
ステンレススチール - AISI 316L合金、FeCr18Ni10Mo3
foil, 300 x 300mm, 2.0mm thickness, annealed
別名:
FF210400
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥107,200
¥107,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥107,200
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
¥107,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
foil (annealed)
メーカー/製品名
Goodfellow 840-588-14
サイズ×厚み
300 mm × 300 mm × 2.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)