安全性情報
GF83947663
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), monofilament, diam. 0.7 mm, L 50 m, condition nylon 6/66 copolymer
別名:
AM305970
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥30,290
¥30,290
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥30,290
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥30,290
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
monofilament
メーカー/製品名
Goodfellow 839-476-63
L
50 m
直径
0.7 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF83947663-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)