Merck
GF83915365
Monel®合金400、Ni65Cu33Fe2
mesh, 100 x 100mm, 0.38mm nominal aperture, 0.25mm wire diameter, 40 x 40 wires/inch, 0.37 open area, plain weave mesh
別名:
NI118710
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
詳細
40 x 40 (wires/inch)
フォーム
(mesh)
メーカー/製品名
Goodfellow 839-153-65
直径×公称容量
0.25 mm × 0.38 mm , plain weave mesh
サイズ×開口部
100 mm × 100 mm × 0.37
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
Monelは、Special Metals Corporationの商標として登録されています。
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)