Merck
GF17261647
Stainless steel - AISI 304
tube, Fe/Cr18%/Ni 10%, outside diameter 0.9 mm, length 35 mm, wall thickness 0.15 mm
別名:
FE227201
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 172-616-47
L
35 mm
外径
0.9 mm
壁厚
0.15 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)