スキップする
GF83536498
テルル
powder, 75 max. part. size (micron), purity 99.5%, weight 500 g
別名:
TE006010
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 ea
カートの在庫状況を確認する
¥268,000
この商品について
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12141913
¥268,000
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
99.5%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 835-364-98
weight
500 g
max. part. size
75 (micron)
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Goodfellow製品
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
GF69312427GF42954497GF64052647
テルル powder, 75 max. part. size (micron), purity 99.5%, weight 500 g
GF83536498
テルル
テルル powder, 75 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.5%
GF69312427
テルル
テルル powder, max. particle size 75 micron, weight 50 g, purity 99.5%
GF42954497
テルル
テルル powder, 75 max. part. size (micron), purity 99.5%, weight 200 g
GF64052647
テルル
assay
99.5%
assay
99.5%
assay
99.5%
assay
99.5%
manufacturer/tradename
Goodfellow 835-364-98
manufacturer/tradename
Goodfellow 693-124-27
manufacturer/tradename
Goodfellow 429-544-97
manufacturer/tradename
Goodfellow 640-526-47
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
weight
500 g
weight
100 g
weight
50 g
weight
200 g
max. part. size
75 (micron)
max. part. size
75 (micron)
max. part. size
75 μm
max. part. size
75 (micron)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under テルル
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
第一種指定化学物質
prtr
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)