Merck
GF83311589
Inconel®合金600 - 耐熱合金、Ni72Cr16Fe8
foil, 200 x 200mm, 3.0mm thickness, annealed
別名:
NI020560
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥144,700
¥144,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥144,700
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
¥144,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
foil (annealed)
メーカー/製品名
Goodfellow 833-115-89
サイズ×厚み
200 mm × 200 mm × 3.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
INCONELは、Special Metals Corporationの商標として登録されています。
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)