Merck
GF82609566
Polycarbonate
(PC), sheet, thickness 2 mm, size 500 × 500 mm, clear
別名:
CT303100
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 826-095-66
サイズ
500 × 500 mm
厚さ
2 mm
clear
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)