Merck
GF82326674
ガラス封着合金、Fe54Ni29Co17
500m wire, 0.25mm diameter, as drawn
別名:
FE045250
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
形状
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 823-266-74
L ×直径
500 m × 0.25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)