Merck
GF82101248
Copper/nickel
foil, thickness 0.016 mm, Cu70%/Ni30%, length 0.2 m, coil width 192 mm
別名:
CU130240
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥48,370
¥48,370
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥48,370
About This Item
UNSPSCコード:
31152304
NACRES:
NA.23
¥48,370
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 821-012-48
L
0.2 m
コイル幅
192 mm
厚さ
0.016 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)