Merck
GF81914205
foil, thickness 0.9 mm, purity 99.5%, size 200 × 200 mm
別名:
FE000414
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥67,300
¥67,300
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥67,300
About This Item
化学式:
Fe
CAS番号:
分子量:
55.85
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141721
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥67,300
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
アッセイ
99.5%
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 819-142-05
抵抗性
9.71 μΩ-cm
サイズ
200 × 200 mm
厚さ
0.9 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
密度
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI Key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)