Merck
GF81840269
Stainless steel - AISI 302
foil, Fe/Cr18%/Ni 8%, thickness 0.025 mm, size 300 × 300 mm, temper hard
別名:
FE200210
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥63,300
¥63,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥63,300
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
¥63,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 818-402-69
サイズ
300 × 300 mm
厚さ
0.025 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)