Merck
GF81354898
アルミニウム-マグネシウム合金、Al97Mg3
foil, 4mm disks, 0.01mm thickness
別名:
AL010210
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
foil (disc)
メーカー/製品名
Goodfellow 813-548-98
直径×厚み
4 mm × 0.01 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)